Oleoyl chloride ≥80.0%
Leverantör: TCI
Fara
O0053-25G O0053-250G
TCIAO0053-25GEA 455 SEK
TCIAO0053-25G TCIAO0053-250G
Oleoyl chloride ≥80.0%
Oleoyl chloride
Formel: C₁₈H₃₃ClO
Kokpunkt: 378 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –46 °C
Densitet: 0,9147 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 171°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00134332
CAS nummer: 112-77-6
EINECS: 204-005-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5e2f2287162d9c04a19c765878a9b4538968011&vid=d5e2f2287162d9c04a19c765878a9b4538968011&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %