9,10-Phenanthrenequinone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Phenanthrene-9,10-dione
P1136-25G P1136-250G
TCIAP1136-25GEA 710 SEK
TCIAP1136-25G TCIAP1136-250G
9,10-Phenanthrenequinone ≥98.0%
9,10-Phenanthrenequinone
Formel: C₁₄H₈O₂
Kokpunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 203…206 °C
Densitet: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001163
CAS nummer: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d211ea5e427756e817fcdfd7a4f8f845dba729b1&vid=d211ea5e427756e817fcdfd7a4f8f845dba729b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C