p-Bensokinon ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1,4-Bensokinon, Kinon
B0089-25G B0089-500G B0089-100G
TCIAB0089-25GEA 245 SEK
TCIAB0089-25G TCIAB0089-500G TCIAB0089-100G
p-Bensokinon ≥98.0%
p-Bensokinon
Formel: C₆H₄O₂
MW: 108,1 g/mol
Kokpunkt: ~ 174 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 112…114 °C
Densitet: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 77 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001591
CAS nummer: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5277bbbb6195cf354c2caf8f3aede75971c4933&vid=e5277bbbb6195cf354c2caf8f3aede75971c4933&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C