Benzoyl isothiocyanate ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
I0501-25G I0501-5G
TCIAI0501-25GEA 1275 SEK
TCIAI0501-25G TCIAI0501-5G
Benzoyl isothiocyanate ≥97.0%
Benzoyl isothiocyanate
Formel: C₈H₅NOS
MW: 163,2 g/mol
Kokpunkt: 143°C
Smältpunkt: –1 °C
Densitet: 1,197 g/cm³ (16 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004815
CAS nummer: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01114
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e58b1f5bf30e91540fe70cf852be173147a2397&vid=0e58b1f5bf30e91540fe70cf852be173147a2397&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %