1-Etyl-2-pyrrolidon ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
E0358-25ML E0358-250ML
TCIAE0358-25MLEA 230 SEK
TCIAE0358-25ML TCIAE0358-250ML
1-Etyl-2-pyrrolidon ≥98.0%
1-Etyl-2-pyrrolidon
Formel: C₆H₁₁NO
Kokpunkt: 218°C
Densitet: 0,9979 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 76°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003199
CAS nummer: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a11315fa3c152bb352f16217ef767af41c0ae7f&vid=9a11315fa3c152bb352f16217ef767af41c0ae7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %