3-Butyne-2-one ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: But-3-yn-2-one
B2393-5G B2393-1G
TCIAB2393-5GEA 2500 SEK
TCIAB2393-5G TCIAB2393-1G
3-Butyne-2-one ≥97.0%
3-Butyne-2-one
Formel: C₄H₄O
MW: 68,08 g/mol
Kokpunkt: 86°C
Densitet: 0,886 g/cm³ (15 °C)
Flampunkt: -1°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008775
CAS nummer: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5c73c09318959aacd747c830d7276223e1a4412&vid=f5c73c09318959aacd747c830d7276223e1a4412&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %