Propylenkarbonat ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Propylene glycol carbonate, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, Carbonic acid propylene glycol ester
P0525-25G
P0525-500G
TCIAP0525-25GEA
230
SEK
TCIAP0525-25G
TCIAP0525-500G
Propylenkarbonat ≥98.0%
Propylenkarbonat
Formel:
C₄H₆O₃ Kokpunkt: 242°C Smältpunkt: -49°C Densitet: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 132°C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005385 CAS nummer: 108-32-7 EINECS: 203-572-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |