3-Methoxypropiononitrile ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3-Methoxypropanenitrile, 3-Methoxypropionitrile
M0653-25ML M0653-500ML
TCIAM0653-25MLEA 215 SEK
TCIAM0653-25ML TCIAM0653-500ML
3-Methoxypropiononitrile ≥99.0%
3-Methoxypropiononitrile
Formel: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Kokpunkt: 166°C
Smältpunkt: -63°C
Densitet: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 65°C
MDL Number: MFCD00001958
CAS nummer: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad440cb5d541fa76a65600f9bb12c9511fd0b2a0&vid=ad440cb5d541fa76a65600f9bb12c9511fd0b2a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %