2-Chloro-3-fluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C2447-25G
C2447-5G
TCIAC2447-25GEA
2200
SEK
TCIAC2447-25G
TCIAC2447-5G
2-Chloro-3-fluoropyridine ≥98.0%
2-Chloro-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃ClFN MW: 131.54 g/mol Kokpunkt: 80°C Flampunkt: 63°C |
MDL Number:
MFCD03095302 CAS nummer: 17282-04-1 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |