N-Klorosuccinimid ≥98.0% för syntes
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
C0291-25G
C0291-500G
C0291-100G
TCIAC0291-25GEA
215
SEK
TCIAC0291-25G
TCIAC0291-500G
TCIAC0291-100G
N-Klorosuccinimid ≥98.0% för syntes
N-Klorosuccinimid
Formel:
C₄H₄ClNO₂ MW: 133,53 g/mol Kokpunkt: 216,5 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 148…151 °C Densitet: 1,65 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00005511 CAS nummer: 128-09-6 EINECS: 204-878-8 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,02164 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 151.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |