5-Chloro-1-indanone ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
C1644-1G C1644-5G
TCIAC1644-1GEA 455 SEK
TCIAC1644-1G TCIAC1644-5G
5-Chloro-1-indanone ≥97.0%
5-Chloro-1-indanone
Formel: C₉H₇ClO
Kokpunkt: 150 °C (0,2 -rr)
Smältpunkt: 100 °C
MDL Number: MFCD00041456
CAS nummer: 42348-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae657af745026833a612cfd3208d9915c9635a63&vid=ae657af745026833a612cfd3208d9915c9635a63&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C