Trichloro(phenyl)silane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Phenyltrichlorosilane
P0240-25G P0240-500G
TCIAP0240-25GEA 215 SEK
TCIAP0240-25G TCIAP0240-500G
Trichloro(phenyl)silane ≥98.0%
Trichloro(phenyl)silane
Formel: C₆H₅Cl₃Si
MW: 211,55 g/mol
Kokpunkt: 201°C
Smältpunkt: –40 °C
Densitet: 1,315 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 91°C
MDL Number: MFCD00000479
CAS nummer: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
UN: 1804
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18fd8e484900fb37f1da954108c3a44c3b391cf3&vid=18fd8e484900fb37f1da954108c3a44c3b391cf3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %