Chlorodimethylsilane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Dimethylchlorosilane
C0778-25ML
C0778-250ML
TCIAC0778-25MLEA
335
SEK
TCIAC0778-25ML
TCIAC0778-250ML
Chlorodimethylsilane ≥95.0%
Chlorodimethylsilane
Formel:
C₂H₇ClSi MW: 94,62 g/mol Kokpunkt: 37°C Smältpunkt: -111°C Densitet: 0,863 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -20°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00000495 CAS nummer: 1066-35-9 EINECS: 213-912-0 UN: 2985 ADR: 3,II REACH: 01-2119486782-25 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |