1,4-Dichloro-2-butyne ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1,4-Dichlorobut-2-yne
D1528-25G D1528-5G D1528-100G
TCIAD1528-25GEA 1550 SEK
TCIAD1528-25G TCIAD1528-5G TCIAD1528-100G
1,4-Dichloro-2-butyne ≥97.0%
1,4-Dichloro-2-butyne
Formel: C₄H₄Cl₂
MW: 122,98 g/mol
Kokpunkt: 166°C
Smältpunkt: –34,5 °C
Densitet: 1,2613 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 160°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000981
CAS nummer: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b8c273c7e2e3ae03b8a39be507d45efda4fd40a&vid=6b8c273c7e2e3ae03b8a39be507d45efda4fd40a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %