4-(Methylthio)benzaldehyde ≥97.0%
Leverantör: TCI
M0739-25G M0739-250G
TCIAM0739-25GEA 390 SEK
TCIAM0739-25G TCIAM0739-250G
4-(Methylthio)benzaldehyde ≥97.0%
4-(Methylthio)benzaldehyde
Formel: C₈H₈OS
Kokpunkt: 153°C
Densitet: 1,14 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006948
CAS nummer: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=438e248d685cd12a91147234463f29ceda039496&vid=438e248d685cd12a91147234463f29ceda039496&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %