2-Furaldehyd ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Furfurol, Furfural
F0073-25G F0073-500G
TCIAF0073-25GEA 230 SEK
TCIAF0073-25G TCIAF0073-500G
2-Furaldehyd ≥98.0%
2-Furaldehyd
Formel: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Kokpunkt: 160°C
Smältpunkt: -37°C
Densitet: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 59°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003229
CAS nummer: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04304
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b3a35789bb32b85627a91a1922f9ed551c6d2e9&vid=2b3a35789bb32b85627a91a1922f9ed551c6d2e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %