trans-2-Undecenal ≥93.0%
Leverantör: TCI
Varning
U0046-5ML U0046-25ML
TCIAU0046-5MLEA 295 SEK
TCIAU0046-5ML TCIAU0046-25ML
trans-2-Undecenal ≥93.0%
trans-2-Undecenal
Formel: C₁₁H₂₀O
Flampunkt: 120°C
MDL Number: MFCD00014680
CAS nummer: 53448-07-0
EINECS: 258-559-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b5156b0c6e7c291ebf1106e421d184eb609f123&vid=7b5156b0c6e7c291ebf1106e421d184eb609f123&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %