3,5,5-Trimethylhexanal ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3,5,5-Trimethylhexanaldehyde
T0940-25ML T0940-500ML
TCIAT0940-25MLEA 215 SEK
TCIAT0940-25ML TCIAT0940-500ML
3,5,5-Trimethylhexanal ≥90.0%
3,5,5-Trimethylhexanal
Formel: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Kokpunkt: 167°C
Flampunkt: 46°C
MDL Number: MFCD00010441
CAS nummer: 5435-64-3
EINECS: 226-603-0
UN: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=326f2931cc7abc228c67e22d7f07a7492af86399&vid=326f2931cc7abc228c67e22d7f07a7492af86399&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %