1,2-Epoxibutan ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Etyloxiran
B0719-25ML B0719-500ML B0719-100ML
TCIAB0719-25MLEA 255 SEK
TCIAB0719-25ML TCIAB0719-500ML TCIAB0719-100ML
1,2-Epoxibutan ≥99.0%
1,2-Epoxibutan
Formel: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kokpunkt: 63 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –130 °C
Densitet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -22°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005153
CAS nummer: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
UN: 3022
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff51ece749bb292a8923432b669479843963af95&vid=ff51ece749bb292a8923432b669479843963af95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %