5,6-Epoxy-1-hexene ≥96.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 1,2-Epoxy-5-hexene
E0410-25G E0410-5G
TCIAE0410-25GEA 2225 SEK
TCIAE0410-25G TCIAE0410-5G
5,6-Epoxy-1-hexene ≥96.0%
5,6-Epoxy-1-hexene
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Kokpunkt: 121°C
Smältpunkt: -156
Densitet: 0.869
Flampunkt: 15°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00010051
CAS nummer: 10353-53-4
EINECS: 233-771-9
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fec2aa6ee98da0970d989d1cb2925ba93703f3f&vid=6fec2aa6ee98da0970d989d1cb2925ba93703f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %