4-Bromo-2,6-dimethylanisole ≥96.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B3016-25G
B3016-5G
TCIAB3016-25GEA
1400
SEK
TCIAB3016-25G
TCIAB3016-5G
4-Bromo-2,6-dimethylanisole ≥96.0%
4-Bromo-2,6-dimethylanisole
Formel:
C₉H₁₁BrO Kokpunkt: 120°C |
MDL Number:
MFCD00143259 CAS nummer: 14804-38-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |