1-Bromo-2-methoxyethane ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B1242-25G
B1242-250G
TCIAB1242-25GEA
455
SEK
TCIAB1242-25G
TCIAB1242-250G
1-Bromo-2-methoxyethane ≥95.0%
1-Bromo-2-methoxyethane
Formel:
BrH₂CCH₂OCH₃ Kokpunkt: 114°C Densitet: 1,46 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 28°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00000236 CAS nummer: 6482-24-2 EINECS: 229-339-4 UN: 3271 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |