2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
A1555-25G A1555-5G
TCIAA1555-25GEA 1625 SEK
TCIAA1555-25G TCIAA1555-5G
2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine ≥98.0%
2-Amino-3-bromo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
MDL Number: MFCD00068231
CAS nummer: 17282-00-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4822372a38ce868bb8eb66172697ba78e8411adf&vid=4822372a38ce868bb8eb66172697ba78e8411adf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C