2-Amino-3,5-dibromopyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-pyridylamine, 3,5-Dibromopyridin-2-amine
A1588-25G A1588-5G
TCIAA1588-25GEA 990 SEK
TCIAA1588-25G TCIAA1588-5G
2-Amino-3,5-dibromopyridine ≥98.0%
2-Amino-3,5-dibromopyridine
Formel: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,91 g/mol
Kokpunkt: 254 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 104 °C
MDL Number: MFCD00038041
CAS nummer: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a2d8cd56b14134778d12618641d161916c67c46&vid=9a2d8cd56b14134778d12618641d161916c67c46&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C