1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
B1753-10G B1753-25G
TCIAB1753-10GEA 350 SEK
TCIAB1753-10G TCIAB1753-25G
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥98.0%
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃BrF₆
MW: 293.01 g/mol
Kokpunkt: 151°C
Smältpunkt: -16
Flampunkt: 110°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000381
CAS nummer: 328-70-1
EINECS: 206-334-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de30a43f490cea74eef7eeae6df7be500e33b033&vid=de30a43f490cea74eef7eeae6df7be500e33b033&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %