1-Bromo-2-butyne ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
B2190-5G
B2190-1G
TCIAB2190-5GEA
1500
SEK
TCIAB2190-5G
TCIAB2190-1G
1-Bromo-2-butyne ≥96.0%
1-Bromo-2-butyne
Formel:
C₄H₅Br MW: 132,99 g/mol Flampunkt: 36°C |
MDL Number:
MFCD00190233 CAS nummer: 3355-28-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |