2-Bromo-4-methylpyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B2112-25G B2112-5G
TCIAB2112-25GEA 1150 SEK
TCIAB2112-25G TCIAB2112-5G
2-Bromo-4-methylpyridine ≥98.0%
2-Bromo-4-methylpyridine
Formel: C₆H₆BrN
Kokpunkt: 42 - 44 °C (0,6 -rr)
Smältpunkt: 218…228 °C
Densitet: 1,545 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00082590
CAS nummer: 4926-28-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d599944501be0af10873922aeceb9fcb06ab6a6&vid=3d599944501be0af10873922aeceb9fcb06ab6a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %