1-Bromo-4-methylpentane ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-Methylpentyl bromide
B1017-25ML B1017-5ML
TCIAB1017-25MLEA 6450 SEK
TCIAB1017-25ML TCIAB1017-5ML
1-Bromo-4-methylpentane ≥98.0%
1-Bromo-4-methylpentane
Formel: C₆H₁₃Br
Kokpunkt: 148°C
Smältpunkt: –71 °C
Densitet: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 57°C
MDL Number: MFCD00013544
CAS nummer: 626-88-0
EINECS: 210-968-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=055e68190bc488cf9d4b667f61f788cfc944cb26&vid=055e68190bc488cf9d4b667f61f788cfc944cb26&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %