Cellskrapor och celllyftare
Leverantör: VWR Collection
734-2602EA 3175 SEK
734-2602 734-2603 734-2604 734-2605
Cellskrapor och celllyftare
Cellskrapor
Särskilt utformade för att göra cellprovtagningen enklare och effektivare. Finns med ett urval av bladpositioner - skrapa för användning i kolvar, eller lyftare för cellprovtagning (speciellt stamceller) i skälar.
  • Tvär-räfflat handtag i ABS ger bättre styvhet och kontroll vid cellskrapning
  • Tunt, flexibelt TPE-blad förhindrar skador på cellerna
  • Individuellt förpackade
  • Strålsteriliserade
  • Fria från DNas, RNas och pyrogener