(±)-17-HDoHE
Leverantör: Cayman Chemical
33650-25 33650-50 33650-100 33650-250
CAYM33650-25EA 1950 SEK
CAYM33650-25 CAYM33650-50 CAYM33650-100 CAYM33650-250
(±)-17-HDoHE
(±)-17-HDoHE
Formel: C₂₂H₃₂O₃
CAS nummer: 90780-52-2