Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11866.0001
8.11866.0005
8.11866.0001EA
516
SEK
8.11866.0001
8.11866.0005
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers) för syntes, Sigma-Aldrich®
Dicyclohexano-18-crown-6 (mixture of isomers)
Formel:
C₂₀H₃₆O₆ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005099 CAS nummer: 16069-36-6 EINECS: 240-216-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Melting Point | 46 - 50 °C |
Molar Mass | 372.51 g/mol |
Flash Point | 113 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |