Sulphur trioxide pyridine complex för syntes
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18112.0100 8.18112.9020C
8.18112.0100EA 906 SEK
8.18112.0100 8.18112.9020C
Sulphur trioxide pyridine complex för syntes
Sulphur trioxide pyridine complex
Formel: C₅H₅NO₃S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00012437
CAS nummer: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 155 - 165 °C
Molar Mass 159.16 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
pH (H2O) acidic
Ignition Point 350 °C