Aminoiminomethanesulphinic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20082.1000 8.20082.0250
8.20082.1000EA 1775 SEK
8.20082.1000 8.20082.0250
Aminoiminomethanesulphinic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Aminoiminomethanesulphinic acid
Formel: CH₄N₂O₂S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002397
CAS nummer: 1758-73-2
UN: 3341
ADR: 4.2,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 123 °C (decomposition)
Molar Mass 108.12 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 4.2
Hazard Class Description Spontaneously Combustible Material