[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid) zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: [2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid, 3,6,9-Trioxadecanoic acid, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic acid
MQ200
8.43910.0050 8.43910.0250 8.43910.9999
8.43910.0050EA 1325 SEK
8.43910.0050 8.43910.0250 8.43910.9999
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid) zS, Sigma-Aldrich®
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid)
Formel: C₇H₁₄O₅
MW: 178.1831 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00044098
CAS nummer: 16024-58-1
EINECS: 240-162-1
UN: 3265
Order Now
Specifikation testresultat
Molar Mass 178.18 g/mol
Boiling Point 140 °C (2 mbar)
Flash Point 160 °C
Density 1.157 g/cm3
pH 1.8 (100 g/l, H2O)