DL-Malic acid disodium salt zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Di-Sodium Dl-Malate, DL-Malic acid disodium salt, DL-Apple acid disodium salt, Disodium DL-Malate hydrate
MQ200
8.20872.0025 8.20872.0100
8.20872.0025EA 1260 SEK
8.20872.0025 8.20872.0100
DL-Malic acid disodium salt zS, Sigma-Aldrich®
DL-Malic acid disodium salt
Formel: C₄H₄Na₂O₅
MDL Number: MFCD00012466
CAS nummer: 676-46-0
EINECS: 211-627-6
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 178.05 g/mol