2-Chloro-3-cyanopyrazine
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 3-chloropyrazine-2-carbonitrile
KM04911DA
MAYBKM04911DAEA 0 SEK
MAYBKM04911DA
2-Chloro-3-cyanopyrazine
2-Chloro-3-cyanopyrazine
Formel: C₅H₂ClN₃
MW: 139,5400 g/mol
MDL Number: MFCD00219653
CAS nummer: 55557-52-3