(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H56476.06 H56476.14
H56476.06EA 2600 SEK
H56476.06 H56476.14
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran ≥98%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kokpunkt: 80 °C (15 mmHg)
Densitet: 1,103
Flampunkt: 79 °C (174 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064327
CAS nummer: 86087-23-2