2,3-Dichloroanisole ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
D2306-25G
D2306-500G
TCIAD2306-25GEA
535
SEK
TCIAD2306-25G
TCIAD2306-500G
2,3-Dichloroanisole ≥97.0%
2,3-Dichloroanisole
Formel:
C₇H₆Cl₂O MW: 177,03 g/mol Kokpunkt: 128 °C (20 -rr) Smältpunkt: 31…34 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000545 CAS nummer: 1984-59-4 EINECS: 217-853-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |