Isophorondiamine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
1-Amino-3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexane, Isophoronediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14123.0100
8.14123.0500
8.14123.0100EA
555
SEK
8.14123.0100
8.14123.0500
Isophorondiamine för syntes, Sigma-Aldrich®
Isophorondiamine
Formel:
C₁₀H₂₂N₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00019397 CAS nummer: 2855-13-2 EINECS: 220-666-8 UN: 2289 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 10 °C |
Molar Mass | 170.3 g/mol |
Boiling Point | 247 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.02 hPa (20 °C) |
Flash Point | 112 °C |
Refractive Index | 1.4888 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.2 %(V) |
Density | 0.92 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.6 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 380 °C |