4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22034.0010 8.22034.0002 8.22034.0500
8.22034.0010EA 1370 SEK
8.22034.0010 8.22034.0002 8.22034.0500
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde för syntes, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Formel: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.23 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007002
CAS nummer: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 135 - 138 °C
Molar Mass 175.22 g/mol