Rosolic acid (Aurin)
Leverantör: CHROMA
Synonyms: 4-(Bis(4-hydroxyphenyl)methylene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
4A-104 4-A104
CHRO4A-104EA 500.58 SEK
CHRO4A-104 CHRO4-A104
Rosolic acid (Aurin)
Rosolic acid (Aurin)
Formel: C₁₉H₁₄O₃
MW: 290,32 g/mol
MDL Number: MFCD00001624
CAS nummer: 603-45-2
EINECS: 210-041-8