(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
Synonyms: (6-Bromopyridin-2-yl)methanol, 2-Bromo-6-pyridinemethanol, 2-Bromo-6-(hydroxymethyl)pyridine
H56123.03 H56123.06
H56123.03EA 1525 SEK
H56123.03 H56123.06
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
Kokpunkt: 246 °C
Smältpunkt: 34…39 °C
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04039884
CAS nummer: 33674-96-3