2-Naphthonitrile ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Naphthalene-2-carbonitrile
L03704.06 L03704.14
L03704.06EA 1125 SEK
L03704.06 L03704.14
2-Naphthonitrile ≥97%
2-Naphthonitrile
Purity: 97% CAS No.: 613-46-7 Molecular Formula: C11H7N Formula Weight: 153.18 Melting Point: 63-67° Boiling Point: 156-158°/12mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016807
Formel: C₁₁H₇N
MW: 153,18 g/mol
Kokpunkt: 156…158 °C (12 mmHg)
Smältpunkt: 63…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016807
CAS nummer: 613-46-7
EINECS: 210-344-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III