1-Naphthonitrile 95%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: 1-Cyanonaphthalene, Naphthalene-1-carbonitrile
L14498.06 L14498.14
L14498.06EA 705 SEK
L14498.06 L14498.14
1-Naphthonitrile 95%
1-Naphthonitrile
Purity: 95% CAS No.: 86-53-3 Molecular Formula: C11H7N Formula Weight: 153.18 Melting Point: 33-38° Boiling Point: 299° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00003866
Formel: C₁₁H₇N
MW: 153,18 g/mol
Kokpunkt: 299 °C
Smältpunkt: 33…38 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003866
CAS nummer: 86-53-3
EINECS: 201-679-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III