4-Methylumbelliferyl phosphate
Leverantör: Biotium
10009-1 10009
10009-1EA 13125 SEK
10009-1 10009.
4-Methylumbelliferyl phosphate
4-Methylumbelliferyl phosphate
Formel: C₁₀H₉O₆P
MDL Number: MFCD00016969
CAS nummer: 3368-04-5
EINECS: 222-137-7