8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14436.0100 8.14436.0500
8.14436.0100EA 1230 SEK
8.14436.0100 8.14436.0500
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate för syntes, Sigma-Aldrich®
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate
Formel: C₉H₇NO₄S·1H₂O
MDL Number: MFCD00149482
CAS nummer: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 322 °C
Molar Mass 243.24 g/mol
Hill Formula C9H7NO4S*H2O