8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14436.0100
8.14436.0500
8.14436.0100EA
1230
SEK
8.14436.0100
8.14436.0500
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate för syntes, Sigma-Aldrich®
8-Hydroxyquinoline-5-sulphonic acid monohydrate
Formel:
C₉H₇NO₄S·1H₂O |
MDL Number:
MFCD00149482 CAS nummer: 283158-18-9 EINECS: 201-570-5 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 322 °C |
Molar Mass | 243.24 g/mol |
Hill Formula | C9H7NO4S*H2O |