1,1-Dimethylpyrrolidinium iodide
Leverantör: Merck
4.94203.0500
4.94203.0500EA 0 SEK
4.94203.0500
1,1-Dimethylpyrrolidinium iodide
1,1-Dimethylpyrrolidinium iodide
Formel: C₆H₁₄IN
CAS nummer: 872-44-6