2-Chloro-3-methylquinoline
Leverantör: Thermo Scientific
NRB00907DA NRB00907EA
MAYBNRB00907DAEA 0 SEK
MAYBNRB00907DA MAYBNRB00907EA
2-Chloro-3-methylquinoline
2-Chloro-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
MDL Number: MFCD00100265
CAS nummer: 57876-69-4