1,1,2-Trimethoxyethane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Methoxyacetaldehyde dimethyl Acetal
T0831-25ML T0831-100ML
TCIAT0831-25MLEA 1325 SEK
TCIAT0831-25ML TCIAT0831-100ML
1,1,2-Trimethoxyethane ≥98.0%
1,1,2-Trimethoxyethane
Formel: C₅H₁₂O₃
MW: 120,1470 g/mol
Kokpunkt: 126°C
Flampunkt: 23°C
MDL Number: MFCD00008486
CAS nummer: 24332-20-5
EINECS: 246-175-9
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aaa3dcfaba7c77ccbfb1f38b62ba6c4a3c5e5a6f&vid=aaa3dcfaba7c77ccbfb1f38b62ba6c4a3c5e5a6f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %